Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen |
| Partikelgröße | 100 μm |
| Sorbens | Chromabond C18 f |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Nein |
| Mehr anzeigen |