Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen C18 PAH Volumen:6 ml, Füllmenge: 2000mg Material:Glas,(VE=30St.)
Artikelnummer. 10266231 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch)
10266231 6 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10266231 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730166G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE PAH
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktiona-Analyse von PAH
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18
Typ SPE PAH Säule
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μM
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g