Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1000mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
CHROMABOND™ C18-Kolonne aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 1 ml |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 100mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond C18 |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Polare Sekundärinteraktion |
| Mehr anzeigen |