Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10339580 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1000mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10339580
Marke: Macherey-Nagel™ 730002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
CHROMABOND™ C18-Kolonne aus Polypropylen
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 200mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Funktionalität/ Interaktionstyp Polare Sekundärinteraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g