Description
CHROMABOND™ C18-Kolonne aus Polypropylen
Specifications
Specifications
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond C18 |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Polare Sekundärinteraktion |
| Show More |