Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10489361 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
2g
5g
10g
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
45 mL
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
30 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
10489361 5g 45 mL 20 Stück
10681302 2g 6 mL 30 Stück
10226761 10g 70 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489361 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730400
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 45 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 5g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μM
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g