Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8012013 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
2g
5g
10g
Säulenkapazität (metrisch):
6 mL
45 mL
70 mL
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
30 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10489361 5g 45 mL 20 Stück
10681302 2g 6 mL 30 Stück
10226761 10g 70 mL 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 10489361
Marke: Macherey-Nagel™ 730400
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulenkapazität (metrisch) 45 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 5g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion Unpolare Verbindungen
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g