Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Hydra SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10348311 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
1 g
3 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
10348311 500mg 6 mL 30 Stück
10619391 100 mg 1 ml 100 Stück
10124661 50 mg 1 ml 100 Stück
10184751 200mg 3 mL 50 Stück
10706902 500mg 3 mL 50 Stück
10679961 1 g 3 mL 50 Stück
10174801 1 g 6 mL 30 Stück
10629581 3 g 6 mL 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10348311 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730299
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 15%
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE Hydra
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion polarer Analyten
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C18
Typ SPE Hydra Säule
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μM
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g