Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen C18 PAH Volumen: 6 mL, Füllmenge: 2000 mg Material: PP,
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 14% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE PAH |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktiona-Analyse von PAH |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond C18 |
| Typ | SPE PAH Säule |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Nein |
| Porengröße | 60 μM |
| Mehr anzeigen |