Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 7% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond C4 |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Nein |
| Porengröße | 60 μm |
| Mehr anzeigen |