Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10680342 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10680342 100mg 1 ml 100 Stück
10594162 500mg 3 mL 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 10680342
Marke: Macherey-Nagel™ 730225
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7%
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100mg
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C4
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g