Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 5,5% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond CN |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Mehr anzeigen |