Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ CN SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200 mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
missing translation for 'unitSize'
30 Stück
50 Stück
Specifications
Specifications
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 5.5% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 ml |
| Säulentyp | SPE |
| Säulenbettgewicht | 200 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond CN |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Hydrophob |
| Show More |