Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Sammelgestell
Artikelnummer. p-8012021 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 Säulen
16 LV-Säulen
24 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10368501
Marke: Macherey-Nagel™ 730366
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammelgestell für die Verwendung mit SPE-Säulen
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfung von Eluaten
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 LV-Säulen
Typ Sammelgestell