Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II SPE Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 ml |
| Säulentyp | SPE |
| Säulenbettgewicht | 500 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond Drug II |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |