Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug II SPE Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12867821 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 12867821
Marke: Macherey-Nagel™ 730685
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Festphasenextraktionsanalyse von THC und Derivativen, Säuren und organischen Analyten aus biologischen Flüssigkeiten
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond Drug II
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 Å
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g