Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Drug SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12854361 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
12854361 100mg 1 ml 100 Stück
12844431 500 mg 6 ml 50 Stück
12844571 500 mg 3 ml 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 12854361
Marke: Macherey-Nagel™ 730681
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) SPE-Anreicherung von Arzneimitteln aus Urin oder Plasma
Partikelgröße 45 μm
Sorbens CHROMABOND Drug
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 Å
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g