Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 1 ml |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 100mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE-Anreicherung von Arzneimitteln aus Urin oder Plasma |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | CHROMABOND Drug |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |