Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10308651 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
60mg
100 mg
200mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 10308651
Marke: Macherey-Nagel™ 730753
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 60mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 80 μm
Sorbens CHROMABOND Easy
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 50 μm
Oberfläche (metrisch) 650 bis 700 m2/g