Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Easy SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10670922 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
60mg
100 mg
200mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 10670922
Marke: Macherey-Nagel™ 730752
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE
Säulenbettgewicht 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 80 μm
Sorbens CHROMABOND Easy
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 50 μm
Oberfläche (metrisch) 650 bis 700 m2/g