Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil SPE Säule aus Glas
Artikelnummer. 10093011 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
1 g
2g
Packungsgröße:
30 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10093011
Marke: Macherey-Nagel™ 730082G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 1 g
Partikelgröße 150 bis 250 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion