Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8012030 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
1 g
2g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10431282
Marke: Macherey-Nagel™ 730457
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 200mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 150 bis 250 μm
Sorbens Chromabond Florisil
Typ Säule für die Festphasenextraktion