Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Leere SPE-Säule aus Glas
Artikelnummer. p-8012032 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 ml
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10053191 3 mL 50 Stück
12786741 6 ml 50 Stück
10546531 6 ml 30 Stück
3 options
Artikelnummer. 10053191
Marke: Macherey-Nagel™ 730171
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp Leer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Typ Leere SPE-Säule
Enthält Glasfasern, Filterelement