Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Leere SPE-Säule aus Glas
Marke: Macherey-Nagel™ 730171
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Spezifikation
3 mL | |
Festphasenextraktion | |
Glasfasern, Filterelement |
Leer | |
Leere SPE-Säule |