Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10503602 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10503602
Marke: Macherey-Nagel™ 730108
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 200mg
Partikelgröße 50 bis 100 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Oberfläche (metrisch) 1200 m2/g