Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10536871 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10536871
Marke: Macherey-Nagel™ 730111
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Partikelgröße 50 bis 100 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Oberfläche (metrisch) 1200 m2/g