Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 1 ml |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 100mg |
| Partikelgröße | 50 bis 100 μm |
| Sorbens | CHROMABOND HR-P |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Oberfläche (metrisch) | 1200 m2/g |