Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-P SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8012034 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100mg
200mg
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
1 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10338501
Marke: Macherey-Nagel™ 730118
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 50 bis 100 μm
Sorbens CHROMABOND HR-P
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Oberfläche (metrisch) 1200 m2/g