Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 1g
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 30mg
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 60mg
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Beschreibung | Adsorptionsgewicht: 60mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Sorbens | CHROMABOND HR-X |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Partikelform | Sphärisch |
| Porengröße | 55 bis 60 μm |
| Oberfläche (metrisch) | 1000 m2/g |