Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12837831 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 1g
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 30mg
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 60mg
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 12837831
Marke: Macherey-Nagel™ 730935
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Beschreibung Adsorptionsgewicht: 100mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-X
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Partikelform Sphärisch
Porengröße 55 bis 60 Å
Oberfläche (metrisch) 1000 m2/g