Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X SPE-Säule aus Polypropylen, Großpackung
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 200mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Sorbens | CHROMABOND HR-X |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Partikelform | Sphärisch |
| Porengröße | 55 bis 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 1000 m2/g |