Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XA SPE-Säule aus Polypropylen
Product Code. 12778192 Shop All Macherey-Nagel Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Säulenbettgewicht:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
missing translation for 'unitSize'
30 Stück
Product Code. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
12778192 100 mg 1 ml 30 Stück
12797730 30 mg 1 ml 30 Stück
12884261 200 mg 3 mL 30 Stück
12874301 500 mg 3 mL 30 Stück
12877961 60 mg 3 mL 30 Stück
12807771 150 mg 6 mL 30 Stück
12787730 500 mg 6 mL 30 Stück
7 missing translation for 'options'
Product Code. 12778192
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 730727
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 100 mg
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-XA
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g