Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XA SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12797730 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
12797730 30 mg 1 ml 30 Stück
12778192 100 mg 1 ml 30 Stück
12884261 200 mg 3 mL 30 Stück
12874301 500 mg 3 mL 30 Stück
12877961 60 mg 3 mL 30 Stück
12807771 150 mg 6 mL 30 Stück
12787730 500 mg 6 mL 30 Stück
7 options
Artikelnummer. 12797730
Marke: Macherey-Nagel™ 730968
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial PS/DVB-Copolymer
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 30 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-XA
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Partikelform Sphärisch
Porengröße 55 bis 65 Å
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g