Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
30mg
60mg
150mg
200mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | PS/DVB-Copolymer |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Sorbens | CHROMABOND HR-XC |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Partikelform | Sphärisch |
| Porengröße | 65 bis 75 Å |
| Mehr anzeigen |