Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8012041 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
30mg
60mg
150mg
200mg
500mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 12778242
Marke: Macherey-Nagel™ 730969
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial PS/DVB-Copolymer
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 30mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-XC
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Partikelform Sphärisch
Porengröße 65 bis 75 Å
Oberfläche (metrisch) 800 m2/g