Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12708212 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Porengröße:
50 bis 60 μm
55 bis 60 Å
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 150mg
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 30mg
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 60mg
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 12708212
Marke: Macherey-Nagel™ 730739
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Beschreibung Adsorptionsgewicht: 200mg
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-XCW
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 50 bis 60 μm
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g