Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 12777720 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Porengröße:
50 bis 60 μm
55 bis 60 Å
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 150mg
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 30mg
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 60mg
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) Porengröße Beschreibung unitSize
12777720 1 ml 50 bis 60 μm Adsorptionsgewicht: 100mg 30 Stück
12767720 1 ml 50 bis 60 μm Adsorptionsgewicht: 30mg 30 Stück
12708212 3 mL 50 bis 60 μm Adsorptionsgewicht: 200mg 30 Stück
12728212 3 mL 50 bis 60 μm Adsorptionsgewicht: 500mg 30 Stück
12787720 3 mL 55 bis 60 Å Adsorptionsgewicht: 60mg 30 Stück
12798202 6 mL 55 bis 60 Å Adsorptionsgewicht: 150mg 30 Stück
12738212 6 mL 50 bis 60 μm Adsorptionsgewicht: 500mg 30 Stück
7 options
Artikelnummer. 12777720
Marke: Macherey-Nagel™ 730733
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Sphärisches PS/DVB Copolymer
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Beschreibung Adsorptionsgewicht: 100mg
Partikelgröße 85 μm
Sorbens CHROMABOND HR-XCW
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 50 bis 60 μm
Oberfläche (metrisch) 850 m2/g