Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
Porengröße:
50 bis 60 μm
55 bis 60 Å
Beschreibung:
Adsorptionsgewicht: 100mg
Adsorptionsgewicht: 150mg
Adsorptionsgewicht: 200mg
Adsorptionsgewicht: 30mg
Adsorptionsgewicht: 500mg
Adsorptionsgewicht: 60mg
Packungsgröße:
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Beschreibung | Adsorptionsgewicht: 60mg |
| Partikelgröße | 85 μm |
| Sorbens | CHROMABOND HR-XCW |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 55 bis 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 850 m2/g |