Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Deckel und Dichtung
Artikelnummer. 10194991 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
12 Säulen
16 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10194991 16 Säulen 1 Stück
10184991 12 Säulen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194991 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730176
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Glasschränken bei SPE-Anwendungen für 16 Säulen
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 Säulen
Typ Deckel und Dichtung
Enthält Enthält:Luer-Anschlüsse und Ventile
Menge Je 1