Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND LV Säulen ALOX-A (sauer) Vol.:15ml, IH: 1000mg Material:PP,(VE=30St)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 60 to 150 μm |
| Verfahren | SPE |
| pH | 4 ± 0.5 |
| Menge | 15 ml |
| Oberfläche (metrisch) | 150 m2/g |
| Typ | Chromabond LV-Alox Acidic |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SPE |