Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
Eigenschaften
- Basismaterial Silika
- Porengröße 60 Å
- Partikelgröße 45 μm
- Spezifische Oberfläche 500 m2/g.
- pH-Stabilität 2 bis 8;
- Aminopropylphase
- Kohlenstoffgehalt 3.5 %,
- Polar, Austausch schwacher Anionen
Verwendung
- Spurenelemente, Lipide
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 3.5% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 ml |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 1 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | Chromabond NH2 |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 Å |
| Mehr anzeigen |