Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10796512 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) Packungsgröße
10796512 500 mg 3 ml 50 Stück
10585371 200 mg 3 ml 50 Stück
10746332 1 g 6 ml 30 Stück
10216571 500 mg 6 ml 30 Stück
10459361 100 mg 1 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10796512 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730033
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Auflösen von Spurenelementen und Lipiden. CHROMABOND™ NH2 Polypropylen-SPE-Säulen haben eine aminopropylmodifizierte Silika-Phase für SPE (Festphasenextraktion).
Merkmale
  • Basismaterial Silika
  • Porengröße 60Å
  • Partikelgröße 45 μm
  • Spezifische Oberfläche 500 m²/g
  • pH-Stabilität 2 –8;
  • Aminopropylphase
  • Kohlenstoffgehalt 3,5 %
  • Polar, Austausch schwacher Anionen
Applikation
  • Spurenelemente, Lipide
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 3.5%
Säulenkapazität (metrisch) 3 ml
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond NH2
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μM
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g