Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10216951 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10216951 1 g 6 mL 30 Stück
10776712 500mg 3 mL 50 Stück
10649001 500mg 6 mL 30 Stück
3 options
Artikelnummer. 10216951
Marke: Macherey-Nagel™ 730484
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 1 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens CHROMABOND PCA
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.