Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10649001 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht Säulenkapazität (metrisch) unitSize
10649001 500mg 6 mL 30 Stück
10216951 1 g 6 mL 30 Stück
10776712 500mg 3 mL 50 Stück
3 options
Artikelnummer. 10649001
Marke: Macherey-Nagel™ 730483
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Säulenbettgewicht 500mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 45 μm
Sorbens CHROMABOND PCA
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Porengröße 60 μm
Oberfläche (metrisch) 500 m2/g