Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA SPE-Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
500mg
1 g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Packungsgröße:
30 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 1 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Sorbens | CHROMABOND PCA |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 μm |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |