Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Fritte aus Polyethylen
Artikelnummer. 12817921 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
3 mL
6 mL
15 ml
30 mL
45 mL
70 ml
150 mL
Packungsgröße:
250 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
12817921 150 mL 250 Stück
10766142 15 ml 250 Stück
10338311 1 ml 250 Stück
10072871 30 mL 250 Stück
10639581 3 mL 250 Stück
10093151 45 mL 250 Stück
10154801 6 mL 250 Stück
10418981 70 ml 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12817921 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730475
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Montieren von SPE-Säulen (Festphasenextraktion), die aus einer Reihe von Zubehör ausgewählt werden. Chromabond™ Polyethylen-Fritten für Polyethylen-Säulen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
Für die Einzelpackung von SPE-Säulen mit Chromabond™ Adsorbentien
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Polypropylen-Säulen
Typ Fritte
Volumen (metrisch) 150 mL
Material Polyethylen
Menge 250/Packung