Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ LV Leere SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. p-8012056 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200/500mg
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10439561
Marke: Macherey-Nagel™ 732500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 15 mL
Säulentyp Leeres LV
Säulenbettgewicht 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Typ Leere LV-SPE-Säule
Enthält Polyethylen-Fritten