Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Leere Säulen für SPE
Artikelnummer. 10388211 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
30 ml
45 mL
70 ml
Beschreibung:
100/Packung
20/Packung
20er-Pckg.
30er-Pckg.
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität (metrisch) Beschreibung unitSize
10388211 1 ml 100/Packung 100 Stück
12786791 30 ml 20/Packung 20 Stück
10063131 3 mL 50/Packung 50 Stück
10505401 45 mL 20/Packung 20 Stück
10259981 6 ml 30er-Pckg. 30 Stück
12762213 6 ml 30er-Pckg. 50 Stück
12776731 70 ml 20er-Pckg. 1 Stück
10575391 70 ml 20er-Pckg. 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10388211 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 730159
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.31 €
    210.00 € / 100 Stück
    Sparen 5.31 €
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor. Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
  • Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
  • Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
  • Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
  • Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulentyp Leer
Beschreibung 100/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) CHROMABOND Adsorptionsmittel
Typ Polypropylen SPE-Säule
Enthält Polyethylen-Fritten, Filterelement