Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Polypropylen, leer
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
30 ml
45 mL
70 ml
Beschreibung:
100/Packung
20/Packung
20er-Pckg.
30er-Pckg.
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Beschreibung
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
- Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
- Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
- Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
- Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenkapazität (metrisch) | 45 mL |
| Säulentyp | Leer |
| Beschreibung | 20/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion und Ionenaustausch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CHROMABOND Adsorptionsmittel |
| Produktlinie | CHROMABOND |
| Typ | Polypropylen SPE-Säule |
| Enthält | Polyethylen-Fritten, Filterelement |