Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SPE-Säule aus Polypropylen, leer
Artikelnummer. 10575391 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
6 ml
30 ml
45 mL
70 ml
Beschreibung:
100/Packung
20/Packung
20er-Pckg.
30er-Pckg.
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
20 Stück
30 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10575391
Marke: Macherey-Nagel™ 730158
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor. Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Bereiten Sie SPE-Proben (Festphasenextraktion) mit einer Reihe leerer Säulen vor.Leere Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Säulen für SPE sind leere Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten.In verschiedenen Größen erhältlich.
  • Zubehör für SPE (Festphasenextraktion)
  • Für die individuelle Verpackung von SPE-Säulen mit CHROMABOND™ Adsorptionsmitteln
  • Ein Filterelement ist bereits in die Säule eingesetzt
  • Polypropylen-Säulen mit Polyethylen-Fritten in Volumina von 1 ml–70 ml
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) 70 ml
Säulentyp Leer
Beschreibung 20er-Pckg.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) CHROMABOND Adsorptionsmittel
Typ Polypropylen SPE-Säule
Enthält Polyethylen-Fritten, Filterelement